1.46419
Buforowany roztwór NaCl-peptonu
ready-to-use, bottle volume 200 mL , filling volume
Synonim(y):
Buforowana woda peptonowa z solą fizjologiczną, buforowany roztwór peptonowy chlorku sodu
About This Item
Polecane produkty
agency
EP 2.6.13
Poziom jakości
opis
For the microbiological examination of non-sterile pharmaceuticals
okres trwałości
12 mo.
Właściwości
closure type screw cap with septum
ready-to-use
opakowanie
single packed of 200 mL (in 250 ml bottle with blue screw cap and 3 loci (6 bottles per box))
bottle of
metody
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
pojemność butelki
250 mL
objętość butelki
200 mL , filling volume
pH
7.0
Zastosowanie
cosmetics
temp. przechowywania
2-25°C