1.46093
Chocolate Agar +LTH - SDV
90 mm ready-to-use plates for enumeration of total aerobic microbial count
Synonim(y):
Chocolate Blood agar, CHOC agar, CBA
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polystyrene plate
Poziom jakości
agency
non-compendial
sterylność
sterile; γ-irradiated
Postać
plate (ready-to-use)
Właściwości
2D bar code
ready-to-use
Głębokość
90 mm
pH
7.3 ( in H2O)
Zastosowanie
air monitoring
microbiology
pharmaceutical
kompatybilność
for use with Settle Plate
temp. przechowywania
2-8°C
przydatność
bacteria
fungi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Powiązane treści
Płyty osadcze do izolatorów i krytycznych pomieszczeń czystych