1.46555
Chocolate Agar contact ICR plus
Chocolate agar with Lecithin, Tween® and Histidine- ICR plus Contact plate, irradiated, triple bagged for environmental monitoring (Isolator and Clean room)
Synonim(y):
Chocolate Contact Agar, ICR plus contact plate
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polystyrene plate
Poziom jakości
agency
EP
USP
sterylność
sterile; irradiated
Postać
plate (ready-to-use)
Właściwości
ready-to-use
Głębokość
55 mm
pH
7.3 ( in H2O)
Zastosowanie
pharmaceutical
surface monitoring
kompatybilność
stand alone
temp. przechowywania
15-25°C
przydatność
bacteria
fungi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Produkty
Monitorowanie drobnoustrojów; monitorowanie środowiska; tymczasowe przechowywanie; płytki kontaktowe ICR; płytki kontaktowe; TSA w. LTHThio Contact ICR+