Kluczowe dokumenty
14-461-M
Sigma-Aldrich
IKKα Protein, active, 10 µg
Active, recombinant full-length human IKKα, containing an N-terminal GST-tag, for use in Kinase Assays.
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
masa cząsteczkowa
Mw 111.6 kDa
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable (kinase)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
informacje o genach
human ... CHUK(1147)
Opis ogólny
Product Source: Expressed by baculovirus in Sf21 insect cells
Recombinant full-length human IKKα, containing an N-terminal GST-tag
Działania biochem./fizjol.
Protein Target: IKKα
Target Sub-Family: Misc
Opakowanie
Also available in 250μg size as catalog # 14-461M - Call for pricing and availability.
Jakość
Routinely evaluated by phosphorylation of the IKK Substrate Peptide
Postać fizyczna
GSH-agarose chromatography
Przechowywanie i stabilność
1 year at -70°C
Inne uwagi
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany