14-452-M
Białko PDK1, aktywne, 10 µg
Active, N-terminal, His6-tagged, recombinant human PDK1, amino acids 52-end. For use in Kinase Assays.
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
linia produktu
Upstate®
aktywność właściwa
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
masa cząsteczkowa
Mw 59 kDa
oczyszczone przez
(Ni2+/NTA-agarose)
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable (kinase)
nr dostępu
(FUNCTION: SwissProt: O15530 # Phosphorylates and activates not only PKB/AKT, but also PKA, PKC-zeta, RPS6KA1 and RPS6KB1. May play a general role in signaling processes and in development (By similarity). Isoform 3 is catalytically inactive. )
NM_002613.3
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
informacje o genach
human ... PDPK1(5170)
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Jakość
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1