Kluczowe dokumenty
14-452-D
Sigma-Aldrich
PDK1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.27
opis
protein target PDK1
Poziom jakości
Próba
≥80%
aktywność właściwa
5.02 pmol/min-μg
stężenie
0.5 mg/mL
metody
activity assay: suitable
numer dostępu UniProt
informacje o genach
human ... PDPK1(5170)
Opis ogólny
FUNKCJA: SwissProt: O15530 # Fosforyluje i aktywuje nie tylko PKB/AKT, ale także PKA, PKC-zeta, RPS6KA1 i RPS6KB1. Może odgrywać ogólną rolę w procesach sygnalizacyjnych i rozwoju (podobieństwo). Izoforma 3 jest katalitycznie nieaktywna.
ROZMIAR: 556 aminokwasów; 63152 Da
LOKALIZACJA SUBKOMÓRKOWA: Cytoplazma. Błona; białko błony obwodowej. Uwaga=Błonowo związane po stymulacji komórek prowadzącej do jego translokacji. Wydaje się, że fosforylacja tyrozyny zachodzi tylko w błonie plazmatycznej.
SPECYFICZNOŚĆ TISSUE: Wydaje się być wyrażana wszechobecnie.
PTM: Fosforylowany na tyrozynie i serynie/treoninie. Fosforylacja na Ser-241 w pętli aktywacyjnej jest wymagana do pełnej aktywności. Sama PDK1 może autofosforylować Ser-241, co prowadzi do jej własnej aktywacji.
PODOBIEŃSTWO: SwissProt: O15530 ## Należy do nadrodziny kinaz białkowych. Rodzina kinaz białkowych AGC Ser/Thr. Podrodzina PDK1 & Zawiera 1 domenę PH & Zawiera 1 domenę kinazy białkowej.
Jakość
Evaluated by Kinase assay: Enzyme reaction is conducted in a buffer containing 50 mM HEPES (pH7.5), 10 mM MgCl2, 1 mM EGTA, 200 EM ATP, 0.01% Brij-35 and 2 EM substrate (SER/THR 6, Invitrogen) at room temperature for 1 hour.
Właściwości fizyczne
89 kDa
Postać fizyczna
40 mM Tris-HCl, pH 8,0, 110 mM NaCl, 2,2 mM KCl, 20% glicerol i 3 mM DTT
Przechowywanie i stabilność
Stabilność > 6 miesięcy w temperaturze -80°C od daty otrzymania.