1.44017
Hycon® Contact Slides
Sabouraud Dextrose Agar, Polysorbate 80, Phosphatidycholine, for yeasts, for molds, sterile; aseptically filled, single packed of 20 units, suitable for surface monitoring
Synonim(y):
Hycon® Szkiełka kontaktowe SDX, SDX, SDA
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
sterylność
sterile; aseptically filled
Formularz
plate (ready-to-use)
Właściwości
ready-to-use
skład
Phosphatidycholine
Polysorbate 80
opakowanie
single packed of 20 units
producent / nazwa handlowa
HYCON®
pH
6.9 ( in H2O)
mp
>95 °C
Zastosowanie
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
surface monitoring
kompatybilność
stand alone
temp. przechowywania
2-25°C
przydatność
molds
yeasts
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2