1.44022
Hycon® Contact Slides
Tryptic Soy Agar, Lecithin, Histidine, Polysorbate 80, for bacteria, for yeasts, for molds, γ-irradiated, double packed of 20 or 100 units, suitable for surface monitoring
Synonim(y):
Agar CASO, Agar do trawienia kazeiny sojowej, Hycon® Prowadnice kontaktowe TC-y, TSA
About This Item
Polecane produkty
agency
EP
JP
USP
Poziom jakości
sterylność
γ-irradiated
Formularz
plate (ready-to-use)
okres trwałości
6 mo.
Właściwości
ready-to-use
skład
Histidine
Lecithin
Polysorbate 80
opakowanie
pack of 100 units
pack of 20 units
double packed of 20 or 100 units
producent / nazwa handlowa
HYCON®
warunki przechowywania
protect from light (Tightly closed. Dry)
mp
>95 °C
Zastosowanie
pharmaceutical
surface monitoring
kompatybilność
stand alone
temp. przechowywania
2-25°C
przydatność
bacteria
molds
yeasts
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2