126658
Albumina, surowica ludzka, frakcja V, wysoka czystość
Synonim(y):
Albumin, Human Serum, Fraction V, High Purity
About This Item
Polecane produkty
opis
Merck USA index - 14, 8468
Próba
≥95% (cellulose acetate electrophoresis)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
metody
electrophoresis: suitable
pI
4.7
rozpuszczalność
aqueous buffer: 5 mg/mL
water: 5 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
Klucz InChI
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Ostrzeżenie
Uwaga dotycząca przygotowania
Rekonstytucja
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3