Key Documents
125153
Millipore
Fractogel® EMD SE Hicap (M)
RoboColumn Fractogel® SE HC, volume 0.6 mL, prepacked column
Synonim(y):
RoboColumn Fractogel® SE HC 0.6ml
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
ligand
(Sulfoethyl)
Poziom jakości
Materiały
polypropylene housing
linia produktu
Fractogel®
Postać
prepacked column
Parametry
≤8 bar pressure
~220 cm/hr max. flow rate
column I.D. × L
5 mm × 30 mm
pojemność
0.6 mL
~160 mL, resin binding capacity
grupa aktywna macierzy
Methacrylate
średnia wielkość cząstek
40-90 μm
Zastosowanie
mAb
recombinant protein
vaccine development
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
no temp limit
Opis ogólny
5 x 30 mm
Informacje prawne
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany