1.25155
Fractogel® EMD Chelate (M)
RoboColumn Fractogel® Chelate (M), volume 0.6 mL, prepacked column
Synonim(y):
RoboColumn Fractogel® Chelate (M) 0.6ml
About This Item
Polecane produkty
ligand
iminodiacetic acid
Poziom jakości
Materiały
polypropylene housing
linia produktu
Fractogel®
Postać
prepacked column
Parametry
≤8 bar pressure
~240 cm/hr max. flow rate
column I.D. × L
5 mm × 30 mm
pojemność
0.6 mL
~60 mL, resin binding capacity
grupa aktywna macierzy
Methacrylate
średnia wielkość cząstek
40-90 μm
Zastosowanie
recombinant protein
metoda separacji
affinity
temp. przechowywania
no temp limit
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Efficiently purify histidine-tagged recombinant proteins
- Coordinate metal ions to non-bonding electron pairs of the amino acid side chains and separate peptides
- Ensure timely and successful startup and operation
- Minimize hydrophobic interactions due to the tentacles technology, resulting in superior selectivity and recovery
- Handle multiple CIP and packing cycles with the chemically and physically robust bead, leading to a longer resin lifetime