1.25149
Fractogel® EMD Chelate (M)
RoboColumn Fractogel® Chelate (M), volume 0.2 mL, prepacked column
Synonim(y):
RoboColumn Fractogel® Chelate (M) 0.2ml
About This Item
Polecane produkty
ligand
iminodiacetic acid
Materiały
polypropylene housing
linia produktu
Fractogel®
Formularz
prepacked column
Parametry
≤8 bar pressure
~240 cm/hr max. flow rate
Śr. wewn. × dł. kolumny
5 mm × 10 mm
pojemność
0.2 mL
~60 mL, resin binding capacity
grupa aktywna macierzy
Methacrylate
średnia wielkość cząstek
40-90 μm
Zastosowanie
recombinant protein
metoda separacji
affinity
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Efficiently purify histidine-tagged recombinant proteins
- Coordinate metal ions to non-bonding electron pairs of the amino acid side chains and separate peptides
- Ensure timely and successful startup and operation
- Minimize hydrophobic interactions due to the tentacles technology, resulting in superior selectivity and recovery
- Handle multiple CIP and packing cycles with the chemically and physically robust bead, leading to a longer resin lifetime
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13