Kluczowe dokumenty
1.25141
Millipore
Eshmuno® Q Resin
RoboColumn Eshmuno® Q, volume 0.6 mL, prepacked column
Synonim(y):
RoboColumn 9769 Q, 0,6 ml
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
Materiały
polypropylene housing
linia produktu
Eshmuno®
Formularz
prepacked column
Parametry
≤8 bar pressure
1000 cm/hr max. flow rate
Śr. wewn. × dł. kolumny
5 mm × 30 mm
pojemność
0.6 mL
~150 mg, BSA binding capacity
grupa aktywna macierzy
Polyvinyl Ether
średnia wielkość cząstek
85 μm
Zastosowanie
mAb
recombinant protein
vaccine development
metoda separacji
anion exchange
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
5 x 30 mm
Cechy i korzyści
Żywica chromatograficzna 9769 Q umożliwia:
  • Oczyszczanie kwaśnych i obojętnych białek i peptydów z różnych źródeł, w tym z osocza
Doskonałą produktywność do dalszego przetwarzania biomolekuł
  • Wysokie natężenie przepływu w porównaniu z zachowaniem przepływu ciśnieniowego
  • Doskonałe usuwanie zanieczyszczeń, takich jak HCP, wypłukane białko A i wirusy
  • Solidne i bezpieczne procedury pakowania
  • Wysoka stabilność chemiczna
Informacje prawne
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Dowiedz się więcej na temat dalszego przetwarzania mAb, a dokładniej chromatografii polerującej i związanych z nią produktów.