1.25074
Eshmuno® Q Resin
MiniChrom Column Eshmuno® Q, volume 5 mL, prepacked column
Synonim(y):
Kolumna MiniChrom 9769 Q, 5 ml
About This Item
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
Materiały
polypropylene housing
linia produktu
Eshmuno®
Formularz
prepacked column
Parametry
≤8 bar pressure
1000 cm/hr max. flow rate
wypełnienie dł.
100 mm
objętość złoża
5 mL
kolumna śr. wewn.
8 mm
pojemność
5 mL
~150 mg, BSA binding capacity
grupa aktywna macierzy
Polyvinyl Ether
średnia wielkość cząstek
85 μm
Zastosowanie
mAb
recombinant protein
vaccine development
metoda separacji
anion exchange
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
W projektowaniu bioprocesów, kolumny MiniChrom mogą być wykorzystane do szybkiego określenia, czy docelowa biomolekuła jest związana i może być eluowana z żywicy 9769, a także do określenia, czy można osiągnąć odpowiednią docelową wydajność i czy można potencjalnie usunąć główne zanieczyszczenia.
Kolumny MiniChrom są przeznaczone do opracowywania procesów, optymalizacji metod i badań przesiewowych parametrów, a także do przygotowywania próbek. Kolumny MiniChrom są sprawdzane pod kątem jakości HETP i asymetrii, zapewniając doskonałą odtwarzalność, doskonałą skalowalność i wygodne porównanie różnych mediów chromatograficznych.
Kolumny MiniChrom są wykonane z biokompatybilnego polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) i są dostępne w objętościach złoża 1 i 5 ml. Kolumny o średnicy 8 mm pozwalają na skalowanie od 1 do 5 ml objętości kolumny, przy stałej średnicy wewnętrznej. Kolumny te są kompatybilne z każdą chromatograficzną stacją roboczą, systemem HPLC lub pompą perystaltyczną.
Cechy i korzyści
- Oczyszczanie kwaśnych i obojętnych białek i peptydów z różnych źródeł, w tym z osocza
Doskonałą produktywność do dalszego przetwarzania biomolekuł
- Wysokie natężenie przepływu w porównaniu z zachowaniem przepływu ciśnieniowego
- Doskonałe usuwanie zanieczyszczeń, takich jak HCP, wypłukane białko A i wirusy
- Solidne i bezpieczne procedury pakowania
- Wysoka stabilność chemiczna