Kluczowe dokumenty
125057
Millipore
Fractogel® EMD TMAE (S)
MiniChrom Column Fractogel® TMAE (S), volume 1 mL, prepacked column
Synonim(y):
MiniChrom Column Fractogel® TMAE (S), 1 ml
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
Materiały
polypropylene housing
linia produktu
Fractogel®
Postać
prepacked column
Parametry
≤8 bar pressure
~80 cm/hr max. flow rate
column I.D. × L
8 mm × 20 mm
pojemność
1 mL
~100 mg, BSA binding capacity
grupa aktywna macierzy
Methacrylate
średnia wielkość cząstek
20-40 μm
Zastosowanie
gene therapy
recombinant protein
vaccine development
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
8 x 20mm
Komentarz do analizy
Appearance: passes test
Informacje prawne
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Poznaj strategie oddzielania pustych i wypełnionych kapsydów w produkcji wektorów wirusowych. Dowiedz się o strategiach poprzedzających i o tym, jak trendy w projektowaniu kapsydów AAV wpływają na oczyszczanie.