Kluczowe dokumenty
1.15552
Supelco
Płytki HPTLC, żel krzemionkowy 60 WR F₂₅₄s
pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
Materiały
glass support
silica gel 60 matrix
Poziom jakości
Właściwości
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
opakowanie
pkg of 25 plates
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
grubość warstwy
200 μm
płytka dł. × szer.
20 cm × 10 cm
wielkość cząstki
5-6 μm
wielkość porów
60 Å medium pore diameter
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
25 Płytki szklane 20 x 10 cm
Powiązanie
Zastępuje: 15552-6; 15552
Komentarz do analizy
Specific surface area (according to BET; 5-Pt. measurement): 480 - 540 m²/g
Pore volume (N₂-isotherm): 0.74 - 0.84 ml/g
d 50 (laser diffraction, size distribution): 5 - 7 µm
Layer thickness: 150 - 200 µm
Deviation of layer thickness per plate: ≤ 35 µm