1.05648
Płytki HPTLC, żel krzemionkowy 60 F₂₅₄ Premium Purity
pkg of 50 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
Polecane produkty
Materiały
glass support
silica gel 60 matrix
Poziom jakości
Właściwości
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
opakowanie
pkg of 50 plates
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
grubość warstwy
200 μm
płytka dł. × szer.
20 cm × 10 cm
wielkość cząstki
5-6 μm
wielkość porów
60 Å medium pore diameter
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
50 szklanych płytek 20 x 10 cm
Idealna do zaawansowanych zastosowań farmakopealnych, ta wysokowydajna płytka utrzymuje separacje wolne od zanieczyszczeń. Płytka jest bardzo czysta i wykazuje minimalne tło, nawet w przypadku średnio polarnych układów rozpuszczalników. Wydajność separacji jest dokładnie taka sama jak w przypadku powiązanej płytki HPTLC. Oparta na sprawdzonej płytce HPTLC 60 F254, płytka HPTLC premium purity jest starannie zapakowana w specjalną folię aluminiową pokrytą tworzywem sztucznym. Zapobiega to osadzaniu się plastyfikatorów (takich jak ftalany). Bez folii plastyfikatory mogłyby pojawić się jako "nieznana dodatkowa strefa", gdy stosowane są średnio-polarne układy rozpuszczalników (takie jak toluen/octan etylu (95/5)) i mogłyby zostać zabarwione przez odczynniki derywatyzujące (takie jak aldehyd anyżowy).
Zastosowanie
Szklane płytki HPTLC z żelem krzemionkowym 60 F₂₅₄ Premium Purity. Płytki HPTLC z żelem krzemionkowym o wymiarach 20 x 10 cm, 50 płytek.