1.15127
Ion exchanger Amberlite™ MB-3
mixed bed ion exchanger with colour indicator, strongly acidic H⁺ form and strongly basic OH⁻ form
Synonim(y):
Ion exchanger Amberlite™ MB-3
About This Item
Polecane produkty
Postać
resin
metody
HPLC: suitable
LPLC: suitable
macierz
PS-DVB
wielkość cząstki
300-1180 μm
gęstość
0.69 g/cm3 at 20 °C
gęstość nasypowa
700 kg/m3
metoda separacji
mixed mode
Powiązane kategorie
Komentarz do analizy
Description: blue and cream-coloured spherules
Anion exchanger capacity: ≥ 0.6 mol/l
Kation exchanger capacity: ≥ 0.5 mol/l
Particle size (0.3 - 1.18 mm): ≥ 80 %
Anion exchanger capacity: ≥ 0.6 mol/l
Kation exchanger capacity: ≥ 0.5 mol/l
Particle size (0.3 - 1.18 mm): ≥ 80 %
Informacje prawne
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.