Kluczowe dokumenty
110116
Sigma-Aldrich
β1-2,3,4,6-N-acetyloglukozaminidaza, Streptococcus pneumoniae, rekombinowana, E. coli
Synonim(y):
N-acetylo-β-D-glukozoamino-N-acetyloglukozoaminohydrolaza
About This Item
Numer CAS:
Numer EC enzymu:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.42
rekombinowane
expressed in E. coli
Poziom jakości
Formularz
liquid
aktywność właściwa
≥35 units/mL
≥80 units/mg protein
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
do not freeze
obecność zanieczyszczeń
Endo-α-N-acetylgalactosaminidase, α- and β-galactosidase, neuraminidases, proteases, none detected
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2