1.09168
MAS-100 Iso NT® Remote Microbial Air Sampler
with USB and digital I/O interfaces
Synonim(y):
Jednostka sterująca MAS-100 Iso NT®
About This Item
Polecane produkty
Materiały
aluminum hardware
agency
according to ISO 14698
Właściwości
installed
opakowanie
pkg of 1 kit
producent / nazwa handlowa
MAS-100 Iso NT®
Zastosowanie
air monitoring
pharmaceutical
kompatybilność
for use with 90 mm Petri dishes
temp. przechowywania
no temp limit
Opis ogólny
W pełni automatyczna kalibracja urządzenia gwarantuje maksymalną wydajność i dokładność. System mierzy przepływ powietrza i reguluje go do stałej wartości 100 litrów/min. Systemy te charakteryzują się najwyższą dokładnością przepływu powietrza wynoszącą ±2,5%, w porównaniu do innych, które mogą wynosić nawet ±10%. Instrumenty zostały zaprojektowane i zbudowane zgodnie z GAMP 4 i są niezależnie walidowane zgodnie z ISO 14698-1 z bardzo dobrą wydajnością fizyczną zapewniającą wartość D50 poniżej 1,1 μm i wysoką wydajnością biologiczną. Wydajności i wartości D50 są niezależne od długości rurki i są porównywalne z innymi członkami rodziny MAS.
Model 11752 jest wyposażony w jeden zawór dla jednej głowicy próbkującej oraz interfejsy RS232, USB i cyfrowe IN/OUT do komunikacji. W przypadku, gdy wymagane są inne interfejsy komunikacyjne, dostępne są dwa alternatywne modele >11752 Control unit z interfejsem Ethernet lub >11752 Control unit z interfejsem Profibus.
Rodzaj podstawy na próbki (wersja standardowa lub łatwa do czyszczenia), jak również perforowane pokrywy mogą być wybierane oddzielnie w zależności od konkretnych potrzeb związanych z lokalizacją próbki i przepływem pracy.
Zastosowanie
Komponenty
Informacje prawne
produkt powiązany
wyposażenie dodatkowe
Powiązane treści
Wykrywaj gazy skażone mikrobiologicznie w kilku prostych i zautomatyzowanych krokach. Próbnik gazów sprężonych MAS-100 Atmos® jest prosty i bezpieczny w użyciu oraz zgodny z 21 CFR część 11.
Rozwiązania do monitorowania środowiska zapewniają niezawodność pomieszczeń czystych dzięki produktom do monitorowania mikrobiologicznego powietrza, gazów, powierzchni i personelu.
Where production is subject to the most stringent requirements, our integrated microbial air monitoring systems can sample and monitor isolators and RABS for airborne organisms with the greatest accuracy.