1.09174
MAS-100 Iso NT® Remote Microbial Air Sampler
with USB, digital I/O and Ethernet interfaces
Synonim(y):
MAS-100 Iso NT® Jednostka sterująca
About This Item
Polecane produkty
Materiały
aluminum hardware
agency
according to ISO 14698
Właściwości
installed
opakowanie
pkg of 1 kit
producent / nazwa handlowa
MAS-100 Iso NT®
Zastosowanie
air monitoring
pharmaceutical
kompatybilność
for use with 90 mm Petri dishes
temp. przechowywania
no temp limit
Opis ogólny
Innowacyjny system podwójnego zaworu umożliwia zintegrowanie głowic do pobierania próbek z procesem dekontaminacji VHP. Każda jednostka posiada zarówno pompę powietrza, jak i pompę sterylizacyjną, które działają autonomicznie. Urządzenie może być obsługiwane za pomocą ekranu LCD.
W pełni automatyczna kalibracja urządzenia gwarantuje maksymalną wydajność i dokładność. System mierzy przepływ powietrza i reguluje go do stałej wartości 100 litrów/min. Systemy te charakteryzują się najwyższą dokładnością przepływu powietrza wynoszącą ±2,5%, w porównaniu do innych, które mogą wynosić nawet ±10%. Instrumenty zostały zaprojektowane i zbudowane zgodnie z GAMP 4 i są niezależnie walidowane zgodnie z ISO 14698-1 z bardzo dobrą wydajnością fizyczną zapewniającą wartość D50 poniżej 1,1 μm i wysoką wydajnością biologiczną. Wydajności i wartości D50 są niezależne od długości rurki i są porównywalne z innymi członkami rodziny MAS.
Model 11752 jest wyposażony w jeden zawór dla jednej głowicy próbkującej oraz interfejsy RS232, USB i cyfrowe IN/OUT do komunikacji. W przypadku, gdy wymagany jest inny interfejs komunikacyjny >11752 Jednostka sterująca z Profibus z interfejsem Profibus jest dostępna. Rodzaj podstawy na próbki (wersja standardowa lub łatwa do czyszczenia), a także perforowane pokrywy można wybrać oddzielnie, zgodnie ze specyficznymi potrzebami lokalizacji próbki i przepływu pracy.
Zastosowanie
Komponenty
Informacje prawne
produkt powiązany
wyposażenie dodatkowe
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Powiązane treści
Where production is subject to the most stringent requirements, our integrated microbial air monitoring systems can sample and monitor isolators and RABS for airborne organisms with the greatest accuracy.