1.09140
Sodium hydroxide solution
c(NaOH) = 0.2 mol/l (0.2 N), ready-to-use volumetric solution for titration, Titriplex®
About This Item
Polecane produkty
product name
Sodium hydroxide solution, c(NaOH) = 0.2 mol/l (0.2 N), Titripur®
ciśnienie pary
3 mmHg ( 37 °C)
Poziom jakości
linia produktu
Titripur®
Postać
liquid
jakość
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
przydatność reakcji
reaction type: Acid-base reactions
opakowanie
Titripac® of
stężenie
0.2 M
metody
titration: suitable
pH
13 (20 °C in H2O)
gęstość
1.01 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Klucz InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Cechy i korzyści
This volumetric solution is analyzed by our calibration laboratory D-K-15185-01-00 which is accredited according to DIN EN ISO/IEC 17025 for analysis of amount-of-substance concentrations in volumetric solutions by DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - German National Accreditation Body). The accreditation certificate can be found at www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
Opakowanie
Titripac® packaging - all SKU-pack size numbers ending "4000, 4003, 9010, 9013" - more information on www.sigmaaldrich.com/Titripac
Komentarz do analizy
Amount-of-substance concentration 0.1990 - 0.2010 mol/L
Measurement uncertainty ± 0.0006 mol/L
Traceability NIST SRM
The concentration is determined by volumetric titration and refers to 20°C.
The amount-of-substance concentration of this volumetric solution is traceable to a primary standard reference material (SRM) from the National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 84 potassium hydrogen phthalate) by means of volumetric standard potassium hydrogen phthalate (article number 1.02400), certified reference material according to ISO 17034, analyzed by our accredited calibration laboratory of Merck KGaA, Darmstadt, Germany according to DIN EN ISO/IEC 17025. The uncertainty is expressed as expanded measurement uncertainty with a coverage factor k=2 covering a confidence level of 95%.
Note: The titer is a correction factor to correct for variations of the volumetric solution, the titration equipment, the temperature and other laboratory conditions. For correct titration results it is recommended to determine a titer with the laboratory specific equipment and under laboratory specific conditions directly after opening a new bottle and at regular time intervals.
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
PFAS, czyli "wieczne chemikalia", utrzymują się w środowisku i stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Odkryj nasze narzędzia do monitorowania środowiska w celu kwantyfikacji PFAS, pomagające badaczom, organom regulacyjnym i laboratoriom w testowaniu PFAS.