Kluczowe dokumenty
1.09961
Supelco
Sodium hydroxide solution
c(NaOH) = 0.01 mol/l (0.01 N), concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®
About This Item
Wzór liniowy:
NaOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
40.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352305
NACRES:
NA.21
Nazwa produktu
Sodium hydroxide solution, for 1000 ml, c(NaOH) = 0.01 mol/l (0.01 N) Titrisol®
klasa czystości
reagent
Poziom jakości
ciśnienie pary
3 mmHg ( 37 °C)
linia produktu
Titrisol®
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reaction type: Acid-base reactions
stężenie
0.01 M
metody
titration: suitable
pH
13 (20 °C in H2O)
gęstość
1.01 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Klucz InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
  • Badania adsorpcji: Roztwór wodorotlenku sodu jest stosowany do obróbki adsorbentów polimerowych w celu poprawy ich właściwości adsorpcyjnych. W niedawnym badaniu zbadano wpływ traktowania adsorbentu polimerowego PVC/Aliquat-336 wodorotlenkiem sodu na adsorpcję chromu (VI). Obróbka poprawiła zdolność adsorpcyjną polimeru, czyniąc go bardziej skutecznym w usuwaniu metali ciężkich z roztworów wodnych (Ouazine et al., International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 2022).
  • Synteza etanolanu sodu: Roztwór wodorotlenku sodu jest stosowany w syntezie etanolanu sodu, ważnego odczynnika w syntezie organicznej. Badania wykazały, że etoksyd sodu może być wydajnie syntetyzowany w temperaturze otoczenia przy użyciu wodorotlenku sodu i etanolu-90. Metoda ta oferuje proste i opłacalne podejście do przygotowania tego kluczowego półproduktu chemicznego (Randriana et al., World Journal of Applied Chemistry, 2021).
  • Hamowanie korozji: Roztwór wodorotlenku sodu jest stosowany w badaniach nad inhibicją korozji. Badania wykazały, że wodny ekstrakt z liści rośliny Thespesia populnea może skutecznie hamować korozję stali aluminiowej w roztworze wodorotlenku sodu. W badaniu wykorzystano techniki elektrochemiczne, aby wykazać tworzenie się filmu ochronnego na powierzchni stali, podkreślając potencjał naturalnych inhibitorów w zastosowaniach przemysłowych (Brindha and Venkatraman, Research Journal of Chemistry and Environment, 2023).
Komentarz do analizy
Stężenie po rozcieńczeniu do 1l: c(NaOH)= 0.01 mol/l
Stężenie substancji: c(NaOH) = 0.0100 mol/l
Informacje prawne
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials