Kluczowe dokumenty
1.07861
Sigma-Aldrich
Strontium carbonate
Technipur®
Synonim(y):
Strontianit, Sól strontowa kwasu węglowego
About This Item
Wzór liniowy:
SrCO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.63
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
pH
7-8 (20 °C, 0.01 g/L in H2O)
mp
1497 °C
gęstość
3.7 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Sr++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Sr/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
Klucz InChI
LEDMRZGFZIAGGB-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Węglan strontu jest prekursorem stosowanym w produkcji barwników w fajerwerkach, specjalnych okularach, monitorach komputerowych, farbach, szklanych lampach katodowych, medycynie i fotokatalizatorach.
Zastosowanie
Do przygotowania można użyć węglanu strontu:
  • (1-x)(Bi0.5Na0.5)TiO3-xSrTiO3-ceramiki wykazującej właściwości piezoelektryczne.
  • Ceramika piezoelektryczna SrBi4Ti4O15 domieszkowana samarem i sodem.
  • Ceramika piezoelektryczna Sr0.2Na0.4Pr0.4Bi4Ti4O15 podstawiona sodem i prazeodymem do zastosowań w czujnikach wysokotemperaturowych.
Informacje prawne
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dielectric properties of Na and Pr doped SrBi4Ti4O15 ceramics
Rajashekhar G
Materials Today, 33(8), 5467-5470 (2020)
Visible Light Responsive Strontium Carbonate Catalyst Derived from Solvothermal Synthesis
Wichannananon P, et al.
Catalysts, 10(9), 1069-1069 (2020)