Merck
1.07813
SAFC
Tin(II) chloride dihydrate
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JPE
Produkcja farmaceutyczna
Synonim(y):
Tin(II) chloride dihydrate, Tin dichloride, dihydrate, Stannous chloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Cl2Sn · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.65
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Numer indeksu EC:
231-868-0
agency
BP
JPE
Ph. Eur.
Poziom jakości
linia produktu
EMPROVE® ESSENTIAL
Formularz
solid
pH
1-2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
623 °C/1013 hPa (anhydrous substance)
mp
38 °C (anhydrous substance)
gęstość
2.71 g/cm3 at 20 °C
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
15-25°C
InChI
1S/2ClH.2H2O.Sn/h2*1H;2*1H2;/q;;;;+2/p-2
Klucz InChI
FWPIDFUJEMBDLS-UHFFFAOYSA-L
Informacje prawne
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Cardio-vascular system, Respiratory system
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2