Key Documents
1.07027
Millipore
Geduran® Si 60
for High Performance Flash Chromatography
Synonim(y):
Silica, Silicon dioxide
About This Item
Wzór liniowy:
SiO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41115711
Numer indeksu EC:
231-545-4
Poziom jakości
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
tw
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
gęstość nasypowa
200‑1430 kg/m3
temp. przechowywania
no temp limit
ciąg SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
pH-value (10 % suspension): 6.5 - 7.5
Fe (Iron): ≤ 0.02 %
Loss on drying: ≤ 9.0 %
particle size (Malvern) (d10): 20 - 25 µm
particle size (Malvern) (d50): 35 - 45 µm
particle size (Malvern) (d90): 60.0 - 70.0 µm
Informacje prawne
GEDURAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany