Key Documents
1.07026
Supelco
Diethyl ether
≥99.5% (GC), EMPARTA® ACS reagent, contains 5-10 ppm 2, 6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT) as stabilizer
Synonim(y):
Et2O, Ethoxyethane, Ethyl ether, Ether, Ether, Ethyl ether
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3CH2)2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.12
Beilstein:
1696894
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191502
Numer indeksu EC:
200-467-2
NACRES:
NA.05
product name
Diethyl ether, for analysis EMPARTA® ACS
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
gęstość pary
2.6 (vs air)
ciśnienie pary
587 hPa ( 20 °C)
linia produktu
EMPARTA®
Próba
≥99.5% (GC)
Postać
liquid
temp. samozapłonu
320 °F
siła działania
1215 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
zawiera
5-10 ppm 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT) as stabilizer
granice wybuchowości
36.5 %
zanieczyszczenia
≤0.000015% Peroxide (as H2O2)
≤0.0002 meq/g Titrable acid
≤0.001% Carbonyl compounds (as HCHO)
≤0.1% Water
pozostałość po odparowaniu
≤0.001%
kolor
clearAPHA: ≤10
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3530 (lit.)
tw
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
temp. przejścia
flash point -40 °C
gęstość
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Inhibition of Food-Borne Pathogen Growth and Biogenic Amine Synthesis by Spice Extracts.: This research explores the efficacy of spice extracts in inhibiting pathogen growth, with diethyl ether used in the extraction process to isolate active compounds (Kuley et al., 2024).
  • β-sitosterol isolated from the leaves of Trema orientalis (Cannabaceae) promotes viability and proliferation of BF-2 cells.: Features the use of diethyl ether in the extraction of β-sitosterol, showcasing its application in bioactive compound isolation for medical research (Mekarunothai et al., 2024).
  • Solvent Extraction of PDMS Tubing as a New Method for the Capture of Volatile Organic Compounds from Headspace.: Introduces a novel method for capturing volatile organic compounds using diethyl ether, enhancing analytical capabilities in chemical ecology (Thomas et al., 2024).
  • Metal Vapour Synthesis of an Organometallic Barium(0) Synthon.: Describes the critical role of diethyl ether in the synthesis of complex organometallic compounds, underlining its utility in advanced materials science (Townrow et al., 2024).
Komentarz do analizy
Purity (GC): ≥ 99.5 %
Identity (IR): conforms
Appearance: clear
Color: ≤ 10 Hazen
Titrable acid: ≤ 0.0002 meq/g
Boiling point: 34 - 35 °C
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.000015 %
Carbonyl compounds (as HCHO): ≤ 0.001 %
Evaporation residue: ≤ 0.001 %
Water: ≤ 0.1 %
The product is stabilized with 5-10 ppm 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT).
Informacje prawne
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-40.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-40 °C - closed cup