Key Documents
1.07025
Supelco
Tetrahydrofuran
≥99.5% (GC), EMPARTA® ACS reagent
Synonim(y):
THF, Tetramethylene oxide, Oxolane, Butylene oxide, Butylene oxide, Oxolane, Tetramethylene oxide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H8O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
72.11
Beilstein:
102391
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191504
Numer indeksu EC:
203-726-8
NACRES:
NB.21
product name
Tetrahydrofuran, for analysis EMPARTA® ACS
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
gęstość pary
2.5 (vs air)
ciśnienie pary
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
EMPARTA®
Próba
≥99.5% (GC)
Postać
liquid
temp. samozapłonu
610 °F
granice wybuchowości
1.8-11.8 %
zanieczyszczenia
≤0.01% Peroxide (as H2O2)
≤0.05% Water
pozostałość po odparowaniu
≤0.03%
kolor
clearAPHA: ≤10
współczynnik refrakcji
n20/D 1.407 (lit.)
pH
7-8 (20 °C, 200 g/L in H2O)
tw
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
temp. przejścia
flash point -21.5 °C
gęstość
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
Klucz InChI
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
EMD Millipore offers EMPARTA grade solvents for routine tasks in analytical laboratories. EMPARTA grade solvents offer fewer test parameters than EMSURE, yet are still of high quality. EMPARTA solvents meet ACS requirements, making them ideal for a wide range of analytical applications.
Zastosowanie
  • Phenylalanine Ammonia Lyase Activity Research: A study investigated the mutase-like activity of phenylalanine ammonia lyase from Anabaena variabilis, demonstrating the utility of buffer concentrate in biochemical assays to stabilize enzyme activity during the research (Weise et al., 2018).
  • Studying Amyloid Precursor Protein: A study used buffer concentrate for experiments involving the amyloid precursor protein C-terminal fragment C100, noting its importance in maintaining the stability of protein conformations during interactions with γ-secretase modulators (Botev et al., 2011).
Komentarz do analizy
Purity (GC): ≥ 99.5 %
Identity (IR): conforms
Appearance: clear
Color: ≤ 10 Hazen
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.01 %
Evaporation residue: ≤ 0.03 %
Water: ≤ 0.05 %
Stabilized with 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT).
Informacje prawne
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-6.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-21.2 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1