Kluczowe dokumenty
1.08107
Supelco
Tetrahydrofuran
≥99.9% (GC), suitable for DNA amplification and peptide synthesis (max. 0.005% H₂O)
Synonim(y):
THF, tlenek tetrametylenu, oksolan, tlenek butylenu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H8O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
72.11
Beilstein:
102391
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191504
Numer indeksu EC:
203-726-8
NACRES:
NA.21
bp:
65-67 °C (lit.)
Nazwa produktu
Tetrahydrofuran, for DNA and peptide synthesis (max. 0.005% H₂O)
gęstość pary
2.5 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.9% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
610 °F
granice wybuchowości
1.8-11.8 %
metody
DNA amplification: suitable
zanieczyszczenia
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.005% Peroxide (as H2O2)
≤0.005% Water
pozostałość po odparowaniu
≤10 mg/L
kolor
APHA: ≤10
współczynnik refrakcji
n20/D 1.407 (lit.)
pH
7-8 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
temp. przejścia
flash point -21.5 °C
gęstość
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
Klucz InChI
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Czystość (GC): ≥ 99,9%
Tożsamość (IR): zgodna
Kolor: ≤ 10 Hazen
Kwasowość: ≤ 0,0005 meq/g
Zasadowość: ≤ 0,0002 meq/g
Nadtlenek (jako H₂O₂): ≤ 0.005 %
Pozostałość po odparowaniu: ≤ 10 mg/l
Woda: ≤ 0,005 %
Produkt jest stabilizowany 2,6-di-tert-butylo-4-metylofenolem (BHT).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-6.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-21.2 °C - closed cup