106425
N-Acetyl-L-cysteine
Mucolytic agent and thiol-based antioxidant that has a protective effect against oxygen free radicals in early septic shock.
Synonim(y):
N-Acetyl-L-cysteine, LNAC
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (titration)
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
white
rozpuszczalność
water: 50 mg/mL
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.04%
sulfate (SO42-): ≤0.03%
ślady kationów
Fe: ≤20 ppm
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
15-25°C
InChI
1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)
Klucz InChI
PWKSKIMOESPYIA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Chlorpyrifos-induced suppression of the antioxidative defense system leads to cytotoxicity and genotoxicity in macrophages.: The study highlights the protective role of N-acetyl-L-cysteine against chlorpyrifos-induced oxidative damage in macrophages, emphasizing its importance in mitigating pesticide toxicity (Lu et al., 2024).
- N-Acetyl-L-Cysteine Attenuates Titanium Dioxide Nanoparticle (TiO2 NP)-Induced Autophagy in Male Germ Cells.: This research explores how N-acetyl-L-cysteine can mitigate the autophagic effects induced by titanium dioxide nanoparticles in male germ cells, suggesting its use in reproductive health (Shin et al., 2024).
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Tsai, J.C., et al. 1996. J. Biol. Chem. 271, 3667.
Ferrari, G., et al. 1995. J. Neurosci.15, 2857.
Weinander, R., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 71.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2