Merck
1.05683
SAFC
tri-Lithium citrate tetrahydrate
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP
Produkcja farmaceutyczna
Synonim(y):
tri-Lithium citrate tetrahydrate, Trilithium citrate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5Li3O7 · 4H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
281.98
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352107
Numer indeksu EC:
213-045-8
agency
BP
Ph. Eur.
Poziom jakości
linia produktu
EMPROVE® ESSENTIAL
Formularz
solid
pH
8.5 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
105 °C
gęstość nasypowa
420 kg/m3
Zastosowanie
pharmaceutical
solid formulation
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Li+].[Li+].[Li+].[O-]C(=O)C(O)(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].O.O.O.O
InChI
1S/C6H8O7.3Li.4H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;4*1H2/q;3*+1;;;;/p-3
Klucz InChI
HXGWMCJZLNWEBC-UHFFFAOYSA-K
Informacje prawne
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
The substance 1.05683 has no REACH registration because the only supported use is the use in medicinal products for human or veterinary use or in food or feedingstuffs according to article 2 of the REACH Regulation (EC) No 1907/2006.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1