Kluczowe dokumenty
1.05568
Supelco
Blachy aluminiowe TLC, Kieselguhr F₂₅₄
pkg of 25 sheets, sheet L × W 20 cm × 20 cm, aluminum support
Synonim(y):
Płytki TLC z powłoką Kieselguhr
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
Materiały
aluminum support
silica gel 60 matrix
Poziom jakości
Właściwości
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
opakowanie
pkg of 25 sheets
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
grubość warstwy
200 μm
płytka dł. × szer.
20 cm × 20 cm
arkusz dł. × szer.
20 cm × 20 cm
wielkość cząstki
10-12 μm
wielkość porów
60 Å medium pore diameter
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
25 Blachy aluminiowe 20 x 20 cm
Wstępnie powlekane płytki Kieselguhr lub mieszane płytki Silica gel/Kieselguhr mają obecnie niewielkie znaczenie. Warstwy Kieselguhr są używane podobnie jak warstwy celulozowe do rozdzielania TLC substancji polarnych i umiarkowanie polarnych. Z drugiej strony, poliamid jest używany do rozdzielania flawonoidów i innych substancji fenolowych.
Powiązanie
Zastępuje: 5568-7; 5568
Komentarz do analizy
Grubość warstwy: 170 - 220 µm
Odchylenie grubości warstwy na płytkę: ≤ 30 µm
Testy chromatograficzne:
test aminokwasowy
wartości hRf
- β-alanina, test krótkotrwały:
25 - 30
- L-alanina, test aminokwasowy: 45 - 55
- DL-walina, test aminokwasowy: 75 - 85
- L-leucyna, test aminokwasowy: 85 - 95
Typowa wartość określona na arkuszu
Eluent: n-propanol/woda (80/20 v/v)