1.05124
Potassium thiocyanate
EMPLURA®
Synonim(y):
Potassium thiocyanate, Potassium sulfocyanide
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
<0.001 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
linia produktu
EMPLURA®
Próba
≥98.0% (silver nitrate titration)
Postać
crystalline
siła działania
854 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.3-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
tw
>400 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
177 °C
rozpuszczalność
>1000 g/L
gęstość
1.91 g/cm3 at 20 °C
gęstość nasypowa
750‑1000 kg/m3
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
ślady kationów
Fe: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/CHNS.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
- Characteristics of Methyl Cellulose Based Solid Polymer Electrolyte Inserted with Potassium Thiocyanate as K(+) Cation Provider: Structural and Electrical Studies.: This research examines the role of potassium thiocyanate in enhancing the ionic conductivity of methyl cellulose-based solid polymer electrolytes. The findings contribute to advancements in materials science and battery technology (Aziz et al., 2022).
Komentarz do analizy
Identity: passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.05 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1