Przejdź do zawartości
MilliporeSigma
Wszystkie zdjęcia(1)
Kluczowe dokumenty
1.04139
Sigma-Aldrich
Nigrosine (C.I. 50420)
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116130
NACRES:
NA.21
pH
10 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Poziom jakości
rozpuszczalność
10 g/L
gęstość nasypowa
750 kg/m3
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
Suchy barwnik Nigrosin (C.I. 50420) rozpuszczalny w wodzie do mikroskopii Certistain®, jest stosowany do przygotowania roztworu barwiącego do wizualizacji kapsułek (negatywne barwienie kapsułek) w materiale bakteriologicznym pochodzenia ludzkiego. Jako barwnik CERTISTAIN® posiada chemiczny certyfikat jakości zgodnie z najwyższymi standardami i ścisłymi specyfikacjami.
Zastosowanie
rozpuszczalny w wodzie do mikroskopii Certistain®
Komentarz do analizy
Tożsamość
- sód:
przechodzi test
- spektrum UV/VIS: przechodzi test
Maksymalna absorpcja λ max (etanol 50%): 570 - 580 nm
Spec. Absorpcyjność A 1%/1cm (λmax; 0,025 g/l; etanol 50 %): 200 - 300
Test TLC: przechodzi test
Strata przy suszeniu (110 °C): ≤ 15 %
Przydatność do mikroskopii: przechodzi test
Informacje prawne
CERTISTAIN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3