1.02792
Copper(II) sulfate
anhydrous, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP
Produkcja farmaceutyczna
Synonim(y):
Copper(II) sulfate, Copper monosulfate anhydrous
About This Item
Polecane produkty
agency
BP
Ph. Eur.
Poziom jakości
linia produktu
EMPROVE® ESSENTIAL
Formularz
solid
siła działania
481 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.5-4.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
rozpuszczalność
203 g/L
gęstość
3.60 g/cm3 at 20 °C
Zastosowanie
pharmaceutical
solid formulation
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
[Cu+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-]
InChI
1S/Cu.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Klucz InChI
ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3