Kluczowe dokumenty
07-748-AF647
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciwko monometylowi histonu H4 (Lys20), koniugat Alexa 647
0.5 mg/mL, from rabbit
Synonim(y):
Histon H4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
ALEXA FLUOR 647
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg/mL
metody
immunocytochemistry: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
monomethylation (Lys20)
informacje o genach
Opis ogólny
Histony są wysoce konserwatywnymi białkami, które służą jako rusztowanie strukturalne dla organizacji jądrowego DNA w chromatynę. Histony mają koniec aminowy, domenę globularną i koniec karboksylowy. Cztery podstawowe histony, H2A, H2B, H3 i H4 łączą się w oktamer (po 2 cząsteczki każdego z nich). Następnie 146 par zasad DNA jest owijanych w sposób niezależny od sekwencji wokół oktameru, tworząc podstawową podjednostkę chromatyny, nukleosom. Histon H4 jest jednym z 5 głównych białek histonowych zaangażowanych w strukturę chromatyny w komórkach eukariotycznych. Wyposażony w główną domenę kulistą i długi ogon N-końcowy, H4 jest zaangażowany w strukturę nukleosomów struktury "koralików na sznurku". Ten produkt jest skoniugowaną wersją nr kat. 07-748.
Immunogen
Liniowy peptyd odpowiadający histonowi H4 monometylowanemu w Lys20.
Zastosowanie
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Histony
To przeciwciało przeciwko monometylowi histonu H4 (Lys20), koniugat Alexa Fluor 647 jest zatwierdzone do stosowania w ICC do wykrywania monometylu histonu H4 (Lys20).
Jakość
Evaluated by Immunocytochemistry in HeLa cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected monomethyl Histone H4 (Lys20) in HeLa cells.
Alexa Fluor is a registered trademark of Life Technologies.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~10 kDa (patrz nr kat. 07-748)
Postać fizyczna
Oczyszczone białko A
Oczyszczone królicze przeciwciało sprzężone w buforze zawierającym PBS i 15 mg/ml BSA z 0,1% azydkiem sodu.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Informacje prawne
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2