Kluczowe dokumenty
07-1585
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-HIF-1-alfa, hydroksyprolina (Pro402)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Czynnik indukowany hipoksją 1-alfa, HIF-1-alfa, HIF1-alfa, białko oddziałujące z ARNT, białko MOP1 typu basic-helix-loop-helix-PAS, białko 78 typu basic-helix-loop-helix klasy E, bHLHe78, członek białka PAS 1, białko zawierające domenę PAS 8
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rat (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HIF1A(3091)
Opis ogólny
Wzrost i żywotność komórek są zagrożone przez niedobór tlenu (niedotlenienie). Czynniki indukowane niedotlenieniem, w tym HIF-1α, HIF-1β (oznaczany również jako Arnt 1), EPAS-1 (oznaczany również jako HIF-2α) i HIF-3α, indukują glikolizę, erytropoezę i angiogenezę w celu przywrócenia homeostazy tlenowej. Czynniki indukowane niedotlenieniem są członkami rodziny czynników transkrypcyjnych domeny Per-Arnt-Sim (PAS). W odpowiedzi na niedotlenienie, HIF-1α jest regulowany w górę i tworzy heterodimer z HIF-1β, tworząc kompleks HIF-1. Kompleks HIF-1 rozpoznaje i wiąże się z elementem reagującym na hipoksję (HRE) genów indukowanych hipoksją, aktywując w ten sposób transkrypcję. Indukowana hipoksją ekspresja niektórych genów, takich jak Glut-1, p53, p21 lub Bcl-2, jest zależna od HIF-1α, podczas gdy ekspresja innych, takich jak p27, GADD 153 lub HO-1, jest niezależna od HIF-1α. Wykazano również, że EPAS-1 i HIF-3α tworzą heterodimeryczne kompleksy z Arnt 1 w odpowiedzi na hipoksję.
Specyficzność
To przeciwciało rozpoznaje HIF-1-alfa w regionie ODD.
Immunogen
Epitop: Region ODD
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający regionowi ODD ludzkiego HIF-1-alfa.
Zastosowanie
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Czynniki transkrypcyjne
Użyj przeciwciała anty-HIF-1-alfa, hydroksyprolina (Pro402) (królicze przeciwciało poliklonalne) zatwierdzonego w WB do wykrywania HIF-1-alfa znanego również jako czynnik indukowany hipoksją 1-alfa, HIF1-alfa.
Jakość
Evaluated by Western Blot in FeCl2 treated HIF-1-alpha recombinant proteins.
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected HIF-1-alpha on 10 µg of FeCl2 treated HIF-1-alpha recombinant proteins.
Opis wartości docelowych
~120 kDa obserwowane przy użyciu rekombinowanego białka znakowanego Gal4. 92 kDa obliczone dla natywnego białka.
Powiązanie
Zastępuje: 04-1006
Postać fizyczna
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Komentarz do analizy
Kontrola
Białka rekombinowane HIF-1-alfa poddane działaniu FeCl2
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Proline-hydroxylated hypoxia-inducible factor 1? (HIF-1?) upregulation in human tumours.
Snell, CE; Turley, H; McIntyre, A; Li, D; Masiero, M; Schofield, CJ; Gatter, KC; Harris et al.
Testing null
Michael I Koukourakis et al.
Scientific reports, 6, 30986-30986 (2016-08-11)
The mechanism of Amifostine (WR-2721) mediated radioprotection is poorly understood. The effects of amifostine on human basal metabolism, mouse liver metabolism and on normal and tumor hepatic cells were studied. Indirect calorimetric canopy tests showed significant reductions in oxygen consumption
Linda O'Flaherty et al.
Human molecular genetics, 19(19), 3844-3851 (2010-07-28)
Mutations in the gene encoding the Krebs cycle enzyme fumarate hydratase (FH) predispose to hereditary leiomyomatosis and renal cell cancer in affected individuals. FH-associated neoplasia is characterized by defective mitochondrial function and by upregulation of transcriptional pathways mediated by hypoxia-inducible
Ya-Min Tian et al.
The Journal of biological chemistry, 286(15), 13041-13051 (2011-02-22)
Hypoxia inducible factor (HIF) is regulated by dual pathways involving oxygen-dependent prolyl and asparaginyl hydroxylation of its α-subunits. Prolyl hydroxylation at two sites within a central degradation domain promotes association of HIF-α with the von Hippel-Lindau ubiquitin E3 ligase and
A Lakoma et al.
Cell death discovery, 1 (2015-01-01)
Neuroblastoma is an aggressive pediatric malignancy which is >98% p53 wild-type at diagnosis. As a primary repressor of p53 activity and part of a p53-activated negative feedback loop, targeting of mouse double minute 2 homolog (MDM2) is an attractive therapeutic