07-1497
Przeciwciało anty-cAMP
serum, from rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
rat
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
all
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Cykliczny monofosforan adenozyny lub cAMP jest wewnątrzkomórkowym produktem ubocznym ATP wytwarzanym przez cyklazę adenylenową, gdy receptory sprzężone z białkiem G (GPCR) wiążą różne ligandy na powierzchni komórki. Cykliczny AMP działa jako drugi przekaźnik dla transdukcji sygnału przez błonę komórkową i jest częścią aktywacji kinazy. Reguluje działanie glukagonu i adrenaliny wraz z ruchem jonów wapnia przez kanały jonowe. Ponieważ aktywacja GPCR ma na niego bezpośredni wpływ, cAMP jest badany jako środek do monitorowania GPCR w odkrywaniu leków terapeutycznych.
Specyficzność
Specyficzny dla cAMP bez reakcji krzyżowej z innymi nukleotydami w stężeniach do 1 mM. Reaktywny z cAMP utrwalonym w tkankach lub acetylowanym cAMP. Nie reaguje z wolnym, nieacetylowanym cAMP w testach RIA lub EIA.
Immunogen
2′O-sukcynylocykliczny AMP sprzężony z BSA
Zastosowanie
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
GPCR, cAMP/cGMP i sygnalizacja wapniowa
GPCR, cAMP/cGMP i sygnalizacja wapniowa
Przeciwciało anty-cAMP wykrywa poziom cAMP i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w IH(P).
Jakość
Evaluated by Immunohistochemistry in rat hippocampus and cerebellum tissue.
Immunohistochemistry Analysis: 1:100 dilution of this lot detected cAMP in rat hippocampus and cerebellum tissue.
Immunohistochemistry Analysis: 1:100 dilution of this lot detected cAMP in rat hippocampus and cerebellum tissue.
Powiązanie
Zastępuje: MABN1026
Postać fizyczna
Nieoczyszczona surowica królicza
Rozcieńczona surowica w postaci płynu w PBS bez konserwantów.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach od daty wysyłki. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Komentarz do analizy
Kontrola
Tkanka hipokampa i móżdżku szczura
Tkanka hipokampa i móżdżku szczura
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Enterotoxigenic Escherichia coli secretes a highly conserved mucin-degrading metalloprotease to effectively engage intestinal epithelial cells.
Luo, Q; Kumar, P; Vickers, TJ; Sheikh, A; Lewis, WG; Rasko, DA; Sistrunk, J; Fleckenstein, JM
Infection and Immunity null
Marie Helene Schernthaner-Reiter et al.
Human molecular genetics, 29(17), 2951-2961 (2020-08-22)
Mutations of the regulatory subunit (PRKAR1A) of the cyclic adenosine monophosphate (cAMP)-dependent protein kinase (PKA), leading to activation of the PKA pathway, are the genetic cause of Carney complex which is frequently accompanied by somatotroph tumors. Aryl hydrocarbon receptor-interacting protein
Beatriz Martínez-Rojas et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 79(8), 455-455 (2022-07-30)
Neural progenitor cell (NPC) transplantation represents a promising treatment strategy for spinal cord injury (SCI); however, the underlying therapeutic mechanisms remain incompletely understood. We demonstrate that severe spinal contusion in adult rats causes transcriptional dysregulation, which persists from early subacute
Robbert Havekes et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 36(34), 8936-8946 (2016-08-26)
Alterations in cAMP signaling are thought to contribute to neurocognitive and neuropsychiatric disorders. Members of the cAMP-specific phosphodiesterase 4 (PDE4) family, which contains >25 different isoforms, play a key role in determining spatial cAMP degradation so as to orchestrate compartmentalized
Wei Liu et al.
The Journal of experimental medicine, 217(4) (2020-01-10)
Progressive loss of retinal ganglion cells (RGCs) leads to irreversible visual deficits in glaucoma. Here, we found that the level of cyclic AMP and the activity and expression of its mediator Epac1 were increased in retinas of two mouse models