Kluczowe dokumenty
SAB4500500
Sigma-Aldrich
Anti-CSFR antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
CD115, CSF-1-R, CSF1R, CSFMR, c-fms
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 107 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:5000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CSF1R(1436)
Opis ogólny
Receptor czynnika stymulującego kolonie 1 (CSF-1R) jest kodowany przez protoonkogen c-fms zmapowany na ludzkim chromosomie 5q33. Kodowane białko działa jako receptor dla CSF1 wyrażanego w komórkach niehematopoetycznych, takich jak makrofagi, komórki nabłonkowe i fibroblasty oraz komórki nowotworowe.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego CSFR.
Zakres immunogenu: 531-580
Działania biochem./fizjol.
Receptor czynnika stymulującego tworzenie kolonii 1 (CSF-1R) / system ligandu CSF-1 odgrywa istotną rolę w regulacji fizjologii makrofagów w układzie odpornościowym. Kodowane białko działa jako receptor i pośredniczy w działaniu swojego ligandu, czynnika stymulującego tworzenie kolonii 1, cytokiny zaangażowanej w regulację produkcji, różnicowania i funkcji makrofagów. Analiza eksperymentalna wykazała, że CSF-1/CSF-1R ulega nadekspresji u pacjentów z rakiem jamy nosowo-gardłowej w porównaniu z pacjentami z zapaleniem jamy nosowo-gardłowej. Aktywowany CSF-1R jest niezbędny do różnicowania monocytów do makrofagów przez utlenione lipoproteiny o niskiej gęstości (Ox-LDL), co jest istotnym krokiem we wczesnej aterogenezie. Białko to jest również związane z regulacją hematopoezy. Delecja lub mutacja tego genu może być zaangażowana w patogenezę zespołów mielodysplastycznych lub ostrej białaczki nielimfocytowej (ANLL).
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Evidence for the involvement of GM-CSF and FMS in the deletion (5q) in myeloid disorders.
Le Beau MM, et al.
Science, 231(4741), 984-987 (1986)
Ox-LDL induces monocyte-to-macrophage differentiation in vivo: Possible role for the macrophage colony stimulating factor receptor (M-CSF-R).
Fuhrman B, et al.
Atherosclerosis, 196(2), 598-607 (2008)
Overexpression of CSF-1R in nasopharyngeal carcinoma.
Huang L, et al.
Romanian Journal of Morphology and Embryology, 56(4), 1279-1283 (2015)
Myew-Ling Toh et al.
Arthritis & rheumatology (Hoboken, N.J.), 66(11), 2989-3000 (2014-03-14)
Colony-stimulating factor 1 receptor (CSF-1R) essentially modulates monocyte proliferation, migration, and activation, which are considered important for the pathogenesis of rheumatoid arthritis (RA). We undertook this study to determine CSF-1R expression in human RA as well as the efficacy of
Hirotake Tsukamoto et al.
Cancer immunology research, 1(1), 64-76 (2014-04-30)
Collaborative action between tumor cells and host-derived suppressor cells leads to peripheral tolerance of T cells to tumor antigens. Here, we showed that in tumor-bearing mice, generation of tumor antigen-specific effector T-helper cells (TH1) was significantly attenuated, and impaired TH1