Kluczowe dokumenty
HPA011101
Sigma-Aldrich
Anti-SPINT2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-HAI-2 antibody produced in rabbit, Anti-Hepatocyte growth factor activator inhibitor type 2 antibody produced in rabbit, Anti-Kunitz-type protease inhibitor 2 precursor antibody produced in rabbit, Anti-Placental bikunin antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
sekwencja immunogenna
CLVSKVVGRCRASMPRWWYNVTDGSCQLFVYGGCDGNSNNYLTKEECLKKCATVTENATGDLATSRNAADSSVPSAPRRQDSEDHSSDMFNYEEYCTANAVTGPCRASFPRWYFDVERNSCNNFIYGGCRGNKNSYRSE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SPINT2(10653)
Opis ogólny
SPINT2 (inhibitor peptydazy serynowej, typ Kunitz, 2) jest transbłonowym inhibitorem proteazy serynowej typu Kunitz, który zawiera dwie domeny typu Kunitz. Białko to jest również nazywane inhibitorem aktywatora czynnika wzrostu hepatocytów (HGFA) 2 (HAI-2). Ma szeroki zakres ekspresji tkankowej, z dominującą ekspresją w nerkach, prostacie i łożysku. Ulega również ekspresji w komórkach nienabłonkowych w mózgu i węzłach chłonnych.
Immunogen
Kunitz-type protease inhibitor 2 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
SPINT2 (serine peptidase inhibitor, Kunitz type, 2) jest odpowiedzialny za hamowanie enzymu aktywatora czynnika wzrostu hepatocytów (HGFA), który przekształca czynnik wzrostu hepatocytów (HGF) w jego aktywną formę. Może odgrywać rolę w homeostazie jonów w jelitach, a mutacje w tym genie są związane z syndromową wrodzoną biegunką sodową. Jest on regulowany w górę w cholangiopatiach i wpływa na zwłóknienie i różnicowanie wątroby. U myszy odgrywa istotną rolę w przeżyciu zarodka, rozwoju łożyska i zamknięciu cewy nerwowej. Hamuje różne proteazy serynowe, takie jak trypsyna trzustkowa, plazmina, kalikreina. Jest przypuszczalnym genem supresorowym nowotworu i jest regulowany w dół w niektórych nowotworach litych. Ulega niedostatecznej ekspresji w zespołach mielodysplastycznych (MDS) i zmienia adhezję mezenchymalnych komórek zrębu (MSC) do pluripotencjalnych komórek macierzystych lub komórek białaczkowych. Prowadzi to do utrzymania nieprawidłowego przeżycia, proliferacji i samoodnowy pluripotencjalnych komórek macierzystych, przyczyniając się do patofizjologii MDS.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72190
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fernanda Marconi Roversi et al.
Stem cells and development, 23(10), 1109-1120 (2014-01-15)
Myelodysplastic syndromes (MDS) are clonal disorders involving hematopoietic stem cells (HSC) characterized by ineffective hematopoiesis. In addition to HSC defects, a defective hematopoiesis supporting capacity of mesenchymal stromal cells (MSCs) in the microenvironment niche has been implicated in MDS pathophysiology.
Márcia Santos Pereira et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 64(1), 32-41 (2015-10-08)
SPINT2 is a tumor suppressor gene that inhibits proteases implicated in cancer progression, like HGFA, hepsin and matriptase. Loss of SPINT2 expression in tumors has been associated with gene promoter hypermethylation; however, little is known about the mechanisms of SPINT2
The protease inhibitor HAI-2, but not HAI-1, regulates matriptase activation and shedding through prostasin.
Friis S, Sales KU, Schafer JM, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 289(32), 22319-22332 (2014)
C-H Tsai et al.
Oncogene, 33(38), 4643-4652 (2013-10-15)
Dysregulation of cell surface proteolysis has been strongly implicated in tumorigenicity and metastasis. In this study, we delineated the role of hepatocyte growth factor activator inhibitor-2 (HAI-2) in prostate cancer (PCa) cell migration, invasion, tumorigenicity and metastasis using a human
Stine Friis et al.
The Journal of biological chemistry, 289(32), 22319-22332 (2014-06-26)
The membrane-anchored serine proteases, matriptase and prostasin, and the membrane-anchored serine protease inhibitors, hepatocyte growth factor activator inhibitor (HAI)-1 and HAI-2, are critical effectors of epithelial development and postnatal epithelial homeostasis. Matriptase and prostasin form a reciprocal zymogen activation complex