Kluczowe dokumenty
07-1219
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-PP2A, podjednostka B β
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Podjednostka katalityczna beta fosfatazy serynowo-treoninowej 2A, PP2A-beta
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
mouse, bovine, human, rat
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PPP2CB(5516)
Opis ogólny
PP2A jest heterotrimeryczną fosfatazą typu 2 Ser/Thr, składającą się z podjednostki strukturalnej (A), podjednostki regulatorowej (B) i podjednostki katalitycznej (C). Podjednostki strukturalna A i katalityczna C tworzą konstytutywny rdzeń enzymu, który wiąże się z jedną z dużej liczby podjednostek regulatorowych B. Istnieje wiele izotypów (kodowanych przez różne geny) podjednostki B, pogrupowanych w trzy rodziny: B/PR55, B′/PR61 i B′′/PR72 . Prototypowa rodzina podjednostek B (lub PR55) jest kodowana przez trzy geny: Balpha, Bbeta i Bgamma. Rodzina B′ (lub B56) składa się z co najmniej siedmiu wariantów splicingowych pochodzących z pięciu genów. RNA dla dwóch członków rodziny B′′, PR72 i PR130, powstają w wyniku alternatywnego splicingu lub użycia alternatywnych miejsc startu transkrypcji z tego samego genu. Podstawowe struktury, jak również funkcje podjednostek B i B′ są konserwowane od drożdży do ssaków. PTPA jest członkiem rodziny B′, która jest wymagana do aktywacji PP2A przez niezdefiniowany mechanizm. PP2A odróżnia się od PP2B / kalcyneuryny i PP2C częściową aktywnością przy braku kationów dwuwartościowych i wysoką wrażliwością na kwas okadaikowy. Uważa się również, że jest głównym downmodulatorem kaskad kinaz Ser/Thr.
Specyficzność
Rozpoznaje fosfatazę białkową 2A/B. Minimalna reaktywność krzyżowa przeciwko 2A/B.
Immunogen
Immunogen użyty do oczyszczonego peptydu sprzężonego z KLH odpowiadającego sekwencji NH2-Cys-Gly-Glu-Glu-Asp-Ile-Asp-THr-Arg- Lys-Ile-Asn-Asn-Ser-Phe-COOH.
Zastosowanie
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja PI3K, Akt i mTOR
Kinazy i fosfatazy
Przeciwciało anty-PP2A, podjednostka B β wykrywa poziom PP2A i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB, IH(P).
Jakość
Routinely evaluated by Western Blot on NIH/3T3 lysates.
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected PP2A/B BETA on 10 μg of NIH/3T3 lysates.
Opis wartości docelowych
~55 kDa
Powiązanie
Zastępuje: AB4086
Postać fizyczna
Oczyszczona królicza poliklonalna IgG dostarczana jako sterylny roztwór filtrowany 0,2 µm w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami z 0,08% azydkiem sodu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 1 roku od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po pierwszym rozmrożeniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Komentarz do analizy
Kontrola
Lizat komórkowy NIH/3T3
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2