ABN1675M
Anti-Nurr-1
from rabbit
Synonim(y):
Nuclear receptor subfamily 4 group A member 2, Immediate-early response protein NOT, Orphan nuclear receptor NURR1, Transcriptionally-inducible nuclear receptor, NR4A2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
unpurified
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rat (based on 100% sequence homology)
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
metody
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NR4A2(4929)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
ELISA Analysis: A representative lot detected recombinant Nurr-1 LBDs (Courtesy of Dr. Pierre Leblanc at McLean Hospital, Belmont, MA).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Nurr-1 in Midbrain dopamine neurons (Leblanc, P., et. al. (2015). J Vis Exp. (102):e52963).
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution from a representative lot detected Nurr-1 in HEK293T and CHO cells overexpressed with Myc-Tagged mouse full length Nurr1/Nor1/Nurr77 (Courtesy of Dr. Pierre Leblanc at McLean Hospital, Belmont, MA).
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250-1:2,500 dilution from a representative lot detected Nurr-1 in mouse brain tissue sections.(Courtesy of Dr. Pierre Leblanc at McLean Hospital, Belmont, MA).
ELISA Analysis: A representative lot detected Nurr-1 ligand binding domain (Leblanc, P., et. al. (2015). J Vis Exp. (102):e52963).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Nurr-1 in CHO cells transfected with full-length myc-tagged Nurr-1 (Leblanc, P., et. al. (2015). J Vis Exp. (102):e52963).
Neuroscience
Jakość
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Nurr-1 in mouse cerebral cortex tissue sections.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2