07-1217
Anti-PP1β Antibody
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
Serine/threonine-protein phosphatase PP1-beta catalytic subunit, Protein phosphatase 1, catalytic subunit, beta, Protein phosphatase 1, catalytic subunit, beta isoform, Protein phosphatase 1-beta, Protein phosphatase 1-delta
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
bovine, mouse, human, rat
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PPP1CB(5500)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunohistochemistry(paraffin):
Optimal Staining of PP1beta Polyclonal Antibody: Human Testis PP1beta staining in normal human testis, tissue pretreated with citrate buffer, pH 6.0. A previous lot of this antibody was diluted to 1:100, using IHC-Select detection with HRP-DAB.
Signaling
Kinases & Phosphatases
Jakość
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected PP-1beta on 10 μg of HeLa lysates.
Opis wartości docelowych
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Handling Recommendations: Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Komentarz do analizy
HeLa Cell Lysate
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2