Key Documents
SAB2102383
Sigma-Aldrich
Anti-TBX2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-FLJ10169, Anti-T-box 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
74 kDa
reaktywność gatunkowa
dog, mouse, guinea pig, human, bovine
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TBX2(6909)
Powiązane kategorie
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human TBX2
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: EAGLHVSALGPHPPAAHLRSLKSLEPEDEVEDDPKVTLEAKELWDQFHKL
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xingyu Liu et al.
Experimental and therapeutic medicine, 17(1), 723-729 (2019-01-18)
The present study aimed to clarify the clinical significance and biological effects of T-box (TBX)2 and its potential mechanism in gastric cancer (GC). TBX2 protein expression levels in human GC tissues were investigated using immunohistochemistry, and it was demonstrated that