07-1014
Anti-Upf1 Antibody
from rabbit
Synonim(y):
ATP-dependent helicase RENT1, Nonsense mRNA reducing factor 1, UP Frameshift 1, UPF1 regulator of nonsense transcripts homolog (yeast), Up-frameshift suppressor 1 homolog, delta helicase, regulator of nonsense transcripts 1, up-frameshift mutation 1 homo
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mouse, bovine, canine, rat
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... UPF1(5976)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Binding Protein (RBP)
Jakość
Western Blot Analysis: 0.5-2 µg/mL of this antibody detected Upf1 in U2OS cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
U2OS cell lysate
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1