Kluczowe dokumenty
05-372
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-GRB2, klon 3F2
clone 3F2, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
Anti-ASH, Anty-CKAP2, Anty-EGFRBP-GRB2, Anty-Grb3-3, Anty-MST084, Anty-MSTP084
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3F2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
bovine, mouse, hamster, rat, human
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GRB2(2885)
Specyficzność
N-końcowy region SH3 GRB2
Immunogen
Rekombinowany GRB2/Ash
Zastosowanie
To przeciwciało anty-GRB2, klon 3F2 jest zatwierdzone do stosowania w IH, WB do wykrywania GRB2.
Jakość
routinely evaluated in immunoblot on RIPA lysates of non-stimulated human A431 carcinoma cells, RIPA lysates of mouse 3T3/A31 fibroblasts, rat L6 myoblasts, Chinese hamster ovary cells or bovine brain extract
Opis wartości docelowych
23-25 kDa
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
PBS zawierający 50% glicerolu
Komentarz do analizy
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-301, niestymulowany lizat komórek A431. Dodać 2,5 µl 2-merkaptoetanolu/100 µl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 µg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
c-Cbl is transiently tyrosine-phosphorylated, ubiquitinated, and membrane-targeted following CSF-1 stimulation of macrophages
Wang, Y., et al
The Journal of Biological Chemistry, 271, 17-20 (1996)
A novel protein kinase C alpha-dependent signal to ERK1/2 activated by alphaVbeta3 integrin in osteoclasts and in Chinese hamster ovary (CHO) cells.
Rucci, N; DiGiacinto, C; Orru, L; Millimaggi, D; Baron, R; Teti, A
Journal of Cell Science null
Protein-tyrosine phosphatase 1D modulates its own state of tyrosine phosphorylation
Stein-Gerlach, M., et al
The Journal of Biological Chemistry, 270, 24635-24637 (1995)
M Rozakis-Adcock et al.
Nature, 363(6424), 83-85 (1993-05-06)
Many tyrosine kinases, including the receptors for hormones such as epidermal growth factor (EGF), nerve growth factor and insulin, transmit intracellular signals through Ras proteins. Ligand binding to such receptors stimulates Ras guanine-nucleotide-exchange activity and increases the level of GTP-bound
Y Chen et al.
The Journal of biological chemistry, 273(31), 19809-19816 (1998-07-25)
While it is well established that adenylyl cyclase and phospholipase C-beta are two proximal signal effectors for the calcitonin receptor, the more distal signaling pathways are less well characterized. G protein-coupled receptors can activate Erk1/2 by Gs-, Gi-, or Gq-dependent