Kluczowe dokumenty
05-182
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-FAK, klon 2A7
clone 2A7, Upstate®, from mouse
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2A7, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat, avian
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTK2(5747)
Specyficzność
Rozpoznaje FAK.
Immunogen
Mieszanina oczyszczonych metodą powinowactwa fosfoprotein tyrozynowych z fibroblastów zarodka pisklęcia z ekspresją p125FAK.
Zastosowanie
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Nie zaleca się stosowania w Western Blot
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja cytoszkieletowa
Przeciwciało anty-FAK, klon 2A7 wykrywa poziom FAK i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w IC i IP.
Jakość
routinely evaluated by immunoprecipitation of FAK from a mouse 3T3/A31 RIPA cell lysate, subsequently immunobloted with Anti-FAK (Catalog #06-543)
Opis wartości docelowych
125 kDa
Powiązanie
Zastępuje: 04-591
Postać fizyczna
Białko G Oczyszczona immunoglobulina w białku G Oczyszczona immunoglobulina w oczyszczonej immunoglobulinie w 10 mM PBS, pH 7,4, niezawierająca konserwantów.
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko G
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki. Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę po rozmrożeniu i przed zdjęciem korka.
Komentarz do analizy
Kontrola
Ekspresja w większości tkanek, lizat komórek 3T3/A31
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tyrosine phosphorylation of paxillin and focal adhesion kinase during insulin-like growth factor-I-stimulated lamellipodial advance.
Leventhal, P S, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 272, 5214-5218 (1997)
Ambivalent role of pFAK-Y397 in serous ovarian cancer--a study of the OVCAD consortium.
Aust, S; Auer, K; Bachmayr-Heyda, A; Denkert, C; Sehouli, J; Braicu, I; Mahner et al.
Molecular Cancer null
F Burgaya et al.
The Journal of biological chemistry, 272(45), 28720-28725 (1997-11-14)
pp125 focal adhesion kinase (FAK), a cytoplasmic tyrosine kinase transducing signals initiated by integrin engagement and G protein-coupled receptors, is highly expressed in brain. FAK from brain had a higher molecular weight and an increased autophosphorylation activity, than from other
Variations of proline-rich kinase Pyk2 expression correlate with prostate cancer progression.
R Stanzione, A Picascia, P Chieffi, C Imbimbo, A Palmieri, V Mirone, S Staibano, R Franco et al.
Laboratory Investigation; a Journal of Technical Methods and Pathology null
P Derkinderen et al.
Science (New York, N.Y.), 273(5282), 1719-1722 (1996-09-20)
Anandamide is an endogenous ligand for central cannabinoid receptors and is released after neuronal depolarization. Anandamide increased protein tyrosine phosphorylation in rat hippocampal slices and neurons in culture. The action of anandamide resulted from the inhibition of adenylyl cyclase and