Kluczowe dokumenty
05-1540-M
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Gemin2, klon 2E17
clone 2E17, from mouse
Synonim(y):
GEMIN2, Gemin2, Component of gems, SMN interacting protein 1-delta, SMN-interacting protein 1, survival interacting protein 1, survival of motor neuron protein interacting protein
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2E17, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mouse (based on 100% sequence homology)
metody
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GEMIN2(8487)
Opis ogólny
Gemin-2 (znany również jako SIP1 lub SMN interacting protein1) jest częścią kompleksu SMN. Kompleks SMN odgrywa rolę w metabolizmie RNA i regulacji splicingu. Jako część kompleksu SMN Gemin-2 oddziałuje bezpośrednio z Gemin-5 w heteromerycznym kompleksie, który obejmuje Gemin-3, Gemin-4, Gemin-6. Ten kompleks makromolekularny (kompleks SMN) pośredniczy w składaniu spliceosomalnych kompleksów snRNA zawierających U1 i U5.
Specyficzność
Przeciwciało rozpoznaje Gemin-2.
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane His odpowiadające ludzkiej Gemin-2.
Zastosowanie
Immunocytochemia:
Cited in Battle, D.J., et. al (2007). J. Biol. Chem. 282: 27953 - 27959 i Zhang, Z., et. al (2008). Cell, 133: 85-600. przy użyciu reprezentatywnej partii.
ELISA:
Cytowane w Zhang, Z., et. al (2008). Cell, 133:85-600.
Immunoprecypitacja:
Cytowane w Battle, D.J., et. al(2007). J. Biol. Chem. 282: 27953 - 27959 przy użyciu reprezentatywnej partii.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Metabolizm RNA i białka wiążące
Choroby neurodegeneracyjne
Przeciwciało anty-Gemin2, klon 2E17 to mysie przeciwciało monoklonalne do wykrywania Gemin2, znanego również jako białko 1-delta oddziałujące z SMN, które zostało zatwierdzone w testach WB, ICC, ELISA i IP.
Jakość
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysates.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Gemin-2 in HeLa cell lysates.
Opis wartości docelowych
32 kDa Obliczono
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko G
Oczyszczony supernatant mysiej IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4, 150 mM NaCl) z 0,05% azydkiem sodu.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Komentarz do analizy
Kontrola
Lizaty komórek HeLa.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1