Merck
Y0000433
Ammonium glycyrrhizate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Glycyrrhizic acid ammonium salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H62O16 · NH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
839.96
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
glycyrrhizic acid
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N.CC1(C)[C@H](CC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@]3(C)[C@@H]2C(=O)C=C4[C@@H]5C[C@](C)(CC[C@]5(C)CC[C@@]34C)C(O)=O)O[C@H]6O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O[C@@H]7O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C42H62O16.H3N/c1-37(2)21-8-11-42(7)31(20(43)16-18-19-17-39(4,36(53)54)13-12-38(19,3)14-15-41(18,42)6)40(21,5)10-9-22(37)55-35-30(26(47)25(46)29(57-35)33(51)52)58-34-27(48)23(44)24(45)28(56-34)32(49)50;/h16,19,21-31,34-35,44-48H,8-15,17H2,1-7H3,(H,49,50)(H,51,52)(H,53,54);1H3/t19-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27+,28-,29-,30+,31+,34-,35-,38+,39-,40-,41+,42+;/m0./s1
Klucz InChI
ILRKKHJEINIICQ-OOFFSTKBSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Wzorzec referencyjny glicyryzynianu amonu EP, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Yusuke Izutani et al.
Carbohydrate research, 392, 25-30 (2014-05-23)
The structural properties of glycyrrhizic acid, a sweet-tasting constituent of Glycyrrhiza glabra, and its interaction with cyclodextrins were analyzed using dynamic light scattering, isothermal titration calorimetry, and NMR. The dynamic light scattering and NMR studies showed that glycyrrhizic acid forms
Hsin-Yi Lo et al.
PloS one, 9(8), e104650-e104650 (2014-08-19)
Diabetes is a chronic metabolic disorder that has a significant impact on the health care system. The reduction of glycated hemoglobin A1c is highly associated with the improvements of glycemic control and diabetic complications. In this study, we identified a
Chiung-Hung Chang et al.
PloS one, 9(8), e105362-e105362 (2014-08-19)
Salmonella, a common zoonotic pathogen, causes gastroenteritis in both humans and animals. Traditional Chinese Medicine (TCM) has been used to improve gastrointestinal dysfunction and to modify the immune response to inflammation for centuries. This study used six herbal plants and
Pil-Sung Yang et al.
Respiratory research, 15, 148-148 (2014-11-26)
High mobility group box-1 (HMGB1), a proinflammatory cytokine, plays a pivotal role in tissue remodeling and angiogenesis, both of which are crucial for the pathogenesis of pulmonary arterial hypertension. In this study, we explored the relationship between HMGB1 and pulmonary
Yu Okuma et al.
Neuropharmacology, 85, 18-26 (2014-05-27)
Glycyrrhizin (GL) is a major constituent of licorice root and has been suggested to inhibit the release of high mobility group box-1 (HMGB1), a protein considered representative of damage-associated molecular patterns. We found that GL bound HMGB1 but not RAGE