Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
05-1242-S
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-trimetylo-histonowe H3 (Lys9), klon 6F12-H4, rozmiar próbny
clone 6F12-H4, from mouse
Synonim(y):
H3K9me3, histon H3 (trimethyl K9), rodzina histonów H3, członek T, histon 3, H3, klaster histonów 3, H3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6F12-H4, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
ChIP: suitable (ChIP-seq)
dot blot: suitable
immunofluorescence: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
trimethylation (Lys9)
informacje o genach
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
Opis ogólny
Histony są wysoce konserwatywnymi białkami, które służą jako rusztowanie strukturalne dla organizacji jądrowego DNA w chromatynę. Cztery podstawowe histony, H2A, H2B, H3 i H4, łączą się w oktamer (po 2 cząsteczki każdego z nich). Następnie 146 par zasad DNA jest owijanych wokół oktameru, tworząc nukleosom, podstawową podjednostkę chromatyny. Modyfikacje histonów regulują transkrypcję, naprawę, rekombinację i replikację DNA. Najczęściej badanymi modyfikacjami są acetylacja, fosforylacja, metylacja i ubikwitynacja. Modyfikacje te mogą zmieniać lokalną architekturę chromatyny lub rekrutować czynniki trans-działające, które rozpoznają określone modyfikacje histonów (hipoteza "kodu histonowego"). Trimetylacja histonu H3 na Lys9 (H3K9me3) jest jednym z najlepiej zbadanych znaczników epigenetycznych. H3K9me3 funkcjonuje w represji genów euchromatycznych oraz w epigenetycznej kontroli składania heterochromatyny, najprawdopodobniej poprzez działanie jako motyw rozpoznawczy dla wiązania białek związanych z chromatyną, takich jak Swi6 lub HP1α/β. Enzymami odpowiedzialnymi za tworzenie H3K9me3 są SUV39H1 i SUV39H2.
Specyficzność
Na podstawie homologii sekwencji oczekuje się szerokiej reaktywności krzyżowej ze wszystkimi ssakami, Drosophila, Xenopus i Arabidopsis.
Rozpoznaje trimetylo-histon H3 (Lys9) o masie cząsteczkowej 17 kDa. Reaguje krzyżowo z dimetylo-histonem H3 (Lys9) w wyższych stężeniach.
Immunogen
Epitop: Trimetyl Lys9
Sprzężony z KLH, rozgałęziony syntetyczny peptyd zawierający sekwencję (QTARme3K- STGGKA)2-KC, w której me3K odpowiada trimetylo lizynie 9 ludzkiego histonu H3. Dane sugerują, że to przeciwciało może wymagać obecności reszty glutaminy w pozycji 5 do wiązania.
Zastosowanie
"Immunoprecypitacja chromatyny (ChIP):
Reprezentatywne dane z poprzedniej partii. Sonikowaną chromatynę 3T3 L1 poddano immunoprecypitacji chromatyny przy użyciu anty-trimetylo-histonu H3 (Lys9) i zestawu Magna ChIP G (nr kat. 17-611). Pomyślna immunoprecypitacja fragmentów DNA związanych z trimetylohistonem H3 (Lys9) została zweryfikowana przez qPCR przy użyciu starterów flankujących promotor p16.
Analiza inhibicji peptydowej:
Test blokowania peptydów wykazuje wyraźną preferencję przeciwciała dla formy trimetylowej w porównaniu z formą dimetylową.
Immunoprecypitacja chromatyny (ChIP):
Analiza ChIP znanych chromosomalnych celów Suv39h (H3K9me3 w głównych satelitach, komórki MouseES).
Analiza Dot Blot:
Analiza dot-blot wykazująca swoistość anty-H3K9me3, klon 6F12-H4 dla trimetylo-Lys9 histonu H3.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Histony
Użyj przeciwciała anty-trimetylo-Histone H3 (Lys9), klon 6F12-H4 (mysie przeciwciało monoklonalne), Trial Size / Pack zwalidowanego w ChIP, PIA, IF, DB, ChIP-seq, WB do wykrywania trimetylo-Histone H3 (Lys9) znanego również jako H3K9me3, Histone H3 (tri methyl K9).
Jakość
Routinely evaluated by Western Blot on HeLa acid extracts.
Western Blot Analysis: A 0.5 – 5 μg dilution of this lot detected trimethyl histone H3 (Lys9) in HeLa acid extracts.
Opis wartości docelowych
~17 kDa
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w stężeniu 1 mg/ml w 0,1 M Tris-glicyny, pH 7,4, 150 mM NaCl, 0,05% NaN3.
Oczyszczony
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować fiolkę przed zdjęciem korka. Unikać zamrażania, które może uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Komentarz do analizy
Kontrola
Ekstrakt kwasu HeLa
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1